Merck
469963
Sigma-Aldrich
L-Threoninol
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(2R,3R)-2-Amino-1,3-butanediol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH(NH2)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.14
Beilstein:
6130524
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
L-Threoninol, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −4.2°, c = 1% in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
49-54 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUVQIIBPDFTEKM-QWWZWVQMSA-N
Általános leírás
L-Threoninol also known as (2R,3R)-2-Amino-1,3-butanediol, is an amino alcohol, which is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Alkalmazás
L-Threoninol can be used as artificial abasic nucleoside in the synthesis and modification of oligodeoxynucleotide and can also be utilized to synthesize pyrene-L-threoninyl analogues.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis and properties of an oligonucleotide modified with an acridine derivative at the artificial abasic site
K Fukui
Bioconjugate Chemistry, 7, 349-355 (1996)
Potent triple helix stabilization by 5?, 3?-modified triplex-forming oligonucleotides
N Ben Gaied
Chembiochem, 10, 1839-1851 (2009)