Merck
239615
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine
99%
Szinonimák:
4-Picoline, 4-Methylpyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.13
Beilstein:
104586
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
1000 °F
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
2.4 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The reaction of 4-methylpyridine with naphthyl tosylate, that occurred on the methyl group, was studied.
Alkalmazás
4-Methylpyridine was used in the synthesis of mercury (II) metallacycle.
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fenglin Dai et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(41), 4634-4636 (2013-04-12)
We have discovered that phenyl tosylates can be used to arylate pyridines at the C3-position using a Pd(OAc)2-1,10-phenanthroline catalyst system. We also discovered that the reaction of 4-methylpyridine with naphthyl tosylates occurred on the methyl group instead of at the
Bhaskar Nath et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(23), 7115-7126 (2012-05-09)
A series of linear coordination polymers, metallacycles of cadmium(II) and mercury(II) of flexible carboxylic acid ligands, RCH{3-CH(3)-,5-CH(3)-,6-(-OCH(2)CO(2)H)C(6)H(2)}(2), (when R = C(6)H(5), (H(2)L(1)); 2-NO(2)C(6)H(4)- (H(2)L(2)) and 3-NO(2)C(6)H(4)- (H(2)L(3))) are synthesized and characterized. [CdL(1) (py)(3)](n)·3nH(2)O (py = pyridine) is a linear coordination
Stéphanie Romand et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 63, 14-21 (2014-07-06)
A capillary isoelectric focusing (cIEF) method was developed for the determination of the ionization constants (pKa) of small molecules. Two approaches used to decrease the electroosmotic flow (EOF) were compared: (i) a hydroxypropylcellulose (HPC) coated capillary in aqueous medium and