Merck
469521
Sigma-Aldrich
β-Thujaplicin
99%
Szinonimák:
beta-Thujaplicin, 2-Hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, Hinokitiol
Méret kiválasztása
5 G
46 200,00 Ft
46 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
46 200,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
46 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
bp
140 °C/10 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(C)C1=CC=CC(=O)C(O)=C1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7(2)8-4-3-5-9(11)10(12)6-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUWUEFKEXZQKKA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
β-Thujaplicin is a monoterpene and tropolonecompound having unique conjugated seven-membered ring. Thujaplicins arerecognized as isomers of isopropyl tropolones. Additionally it is a fluorescentligand used for the synthesis of lanthanide organic complexes. [1] [2] [3]
Alkalmazás
  • Fabrication and characterization of sodium alginate/blueberry anthocyanins/hinokitiol loaded ZIF-8 nanoparticles composite films with antibacterial activity for monitoring pork freshness.: This study develops composite films incorporating hinokitiol for its antibacterial properties to monitor pork freshness, highlighting its potential in food safety applications (Guo et al., 2024).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Antibacterial activity of beta-thujaplicin.
T J Trust et al.
Canadian journal of microbiology, 19(11), 1341-1346 (1973-11-01)
Photophysical Spectral Features of fluorescent complexes on the basis of the novel ligand $\beta$-thujaplicin
Liu, Yang and Liu, et al.
Journal of Luminescence, 218, 116852-116852 (2020)
Yaeno Arima et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 51(1), 113-122 (2002-12-21)
Beta-thujaplicin (hinokitiol) is a tropolone-related compound purified from the wood of Chamaecyparis obtusa, SIEB: et Zucc. and Thuja plicata D. Don. All Staphylococcus aureus isolates were inhibited by beta-thujaplicin with MICs of 1.56-3.13 mg/L. However, a paradoxical zone phenomenon occurred
Jian Zhao et al.
Journal of experimental botany, 54(383), 647-656 (2003-01-30)
The biosynthesis of a phytoalexin, beta-thujaplicin, in Cupressus lusitanica cell cultures can be stimulated by a yeast elicitor, H(2)O(2), or methyl jasmonate. Lipoxygenase activity was also stimulated by these treatments, suggesting that the oxidative burst and jasmonate pathway may mediate
Synthesis of naturally occurring tropones and tropolones
Liu, Na and Song, et al.
Tetrahedron, 70, 9281-9305 (2014)