Fontos dokumentumok
T89702
Tropolone
98%
Szinonimák:
2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one
Teszt
98%
bp
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=CC=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used as:
- A precursor to synthesize azulene derivatives such as methyl 2-methylazulene-1-carboxylate.
- A reagent to prepare fused heterocycles and complexes of Ga(III) and In(III).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?