Fontos dokumentumok
325473
Selenium dioxide
reagent grade, powder, 98%
Szinonimák:
NSC 56753, Selenium oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 157 °C)
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szín
off-white to pink
mp
315 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Other applications:
- SeO2 reacts with olefins in the presence of tert-butyl hydrogen peroxide to form allylic alcohols without the formation of rearrangement or dehydration by-products. This reagent system is also useful for the oxidation reactions of acetylenic fatty esters.
- SeO2 can be used for the oxidation of 1,3,5-cycloheptatriene to form tropone.
- Piperidoindole systems on oxidation with SeO2 forms either 2-acyl- or 3-acyl-indoles or fully aromatic β-carbolines, depending on the starting material.
- SeO2 reacts with chlorotrimethylsilane to form selenium oxychloride in situ, which is an effective chlorinating reagent for alcohols. This reagent is a better alternative to thionyl chloride and other chlorinating agents.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?