Merck
261416
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
99%
Szinonimák:
Chlorothymol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHC6H2(Cl)(CH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.66
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
60-62 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 10%, clear to very slightly hazy, yellow
water: insoluble
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
CC(C)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Photocatalytic degradation of 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol has been investigated in water and in simulated soil washing wastes containing Brij 35 in the presence of TiO2 dispersions.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Davezza et al.
Environmental science and pollution research international, 20(5), 3224-3231 (2012-10-16)
The photocatalytic degradations of 4-chlorophenol (CP), 4-chloro-2-methylphenol (CMP), 4-chloro-3,5-dimethylphenol (CDMP) and 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol (CIMP) were investigated in water and in simulated soil washing wastes containing Brij 35 (polyoxyethylene(23)dodecyl ether) in the presence of TiO2 dispersions. A neat inhibition of substrate decomposition