Merck
464503
Sigma-Aldrich
2-Decyl-1-tetradecanol
97%
Szinonimák:
2-Decyl-1-tetradecanol, 2-Decylmyristyl alcohol, 2-Decyltetradecanol, 2-Decyltetradecyl alcohol, 2-Dodecyl-1-dodecanol, Decyltetradecanol, Decyltetradecyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11CH[(CH2)9CH3]CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
354.65
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
271-275 °C/33 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
sűrűség
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50O/c1-3-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-24(23-25)21-19-17-15-12-10-8-6-4-2/h24-25H,3-23H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CAYHVMBQBLYQMT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Decyl-1-tetradecanol participates in the preparation of monosaccharide glycolipid.
Alkalmazás
2-Decyl-1-tetradecanol may be used in the preparation of 2-decyltetradecyl (4-nitrophenyl)[11-([(2,5-dioxotetrahydro-1H-1-pyrrolyl)oxy]carbonyloxy)undecyl]phosphonate.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
410.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
210 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
H J Deussen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 10(17), 2027-2031 (2000-09-15)
The design, synthesis, and inhibition properties of two new triglyceride analogue biotinylated suicide inhibitors (2) and (3) for directed molecular evolution of lipolytic enzymes by phage-display is described.
Specific surface modification of the acetylene-linked glycolipid vesicle by click chemistry.
Ito H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48(45), 5650-5652 (2012)
Andrea Garcia-Ortiz et al.
ChemSusChem, 13(4), 707-714 (2020-01-09)
Biomass-derived surfactants with very good surface tension and critical micellar concentration properties were obtained by conversion of methyl levulinate into methyl 4-alkoxypentanoates through reductive etherification with aliphatic alcohols. Among different bifunctional acid/metal catalysts best results were obtained with Pd on