Fontos dokumentumok
238260
1-Iodododecane
98%
Szinonimák:
Dodecyl iodide
Teszt
98%
form
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.484 (lit.)
bp
159-160 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
sűrűség
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C12H25I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- dodecylated graphite
- alkyl functionalized single walled carbon nanotubes (SWNTs)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?