Fontos dokumentumok
464473
2-Hexyl-1-decanol
97%
Szinonimák:
2-Hexyldecanol, 2-Hexyldecyl alcohol, 2-Octyl-1-octanol, Guerbet hexadecanol, Hexyldecanol, Hexyldecyl alcohol
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
193-197 °C/33 mmHg (lit.)
mp
−21-−15 °C (lit.)
sűrűség
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
318.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
159 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)