Fontos dokumentumok
464449
2-Hexyldecanoic acid
96%
Szinonimák:
2-n-Hexyldecanoic acid, Isopalmitic acid
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
sűrűség
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCC(CCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-9-10-12-14-15(16(17)18)13-11-8-6-4-2/h15H,3-14H2,1-2H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMOLZNNXZPAGBH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)