Fontos dokumentumok
249416
2-Ethylhexyl bromide
contains 1% potassium carbonate as stabilizer, 95%
Szinonimák:
1-Bromo-2-ethylhexane
Teszt
95%
Forma
liquid
tartalmaz
1% potassium carbonate as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.4538 (lit.)
bp
75-77 °C/16 mmHg (lit.)
sűrűség
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCC(CC)CBr
InChI
1S/C8H17Br/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
- photovoltaic conjugated polymer, having benzo[1,2-b:4,5-b′]difuran building block
- 1-bromo-4-(2′-ethylhexyloxy)benzene3
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?