Merck
422169
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
98%
Szinonimák:
2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-nicotinonitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6HCl2FN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
89-91 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1cc(C#N)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6HCl2FN2/c7-5-3(2-10)1-4(9)6(8)11-5/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile is a pyridine derivative. It is a fluorinated heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)