Merck
E29508
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-hexylamine
98%
Szinonimák:
β-Ethylhexylamine, 1-Amino-2-ethylhexane, 2-Ethyl-1-aminohexane, 2-Ethyl-1-hexanamine, 2-Ethylhexanamine, 2-Ethylhexylamine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.24
Beilstein:
1209249
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
gőznyomás
1.2 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
563 °F
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
sűrűség
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)CN
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
122.0 °F
Lobbanási pont (C)
50 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)