Merck
290858
Sigma-Aldrich
Nonylphenol
technical grade, mixture of ring and chain isomers
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.35
Beilstein:
2047450
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.511 (lit.)
oldhatóság
water: slightly soluble 4.9 mg/L±0.4 mg/L
sűrűség
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-3-4-6-8-14-9-11-15(16)12-10-14/h9-13,16H,3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSFITYFUKSFPBZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Általános leírás
Nonylphenol is a toxic xenobiotic compound classified as an endocrine disrupter capable of interfering with the hormonal system of numerous organisms. Nonylphenol has been reported as antiandrogen by using a yeast detection system. Molecular mechanism for the antiandrogenic action of nonylphenol has been reported.
Alkalmazás
  • Chlorination of Emerging Contaminants for Application in Potable Wastewater Reuse: Disinfection Byproduct Formation, Estrogen Activity, and Cytotoxicity.: Investigates the formation of disinfection byproducts, estrogen activity, and cytotoxicity during chlorination of nonylphenol in potable wastewater reuse applications, offering insights into water treatment safety protocols (Cochran et al., 2024).
  • Triple-Mode Sensor Coupled by Photoelectrochemical, Electrochromic, and Spectral Signals for Sensitive Visualized Detection of Nonylphenol.: Describes the development of a sensitive triple-mode sensor for detecting nonylphenol, integrating photoelectrochemical, electrochromic, and spectral signals, which could be instrumental in environmental monitoring and industrial process controls (Cao et al., 2023).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hyun Ju Lee et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 75(1), 40-46 (2003-06-14)
By using a yeast detection system for androgenic and antiandrogenic effects of chemicals, we identified bisphenol A (BPA) and nonylphenol (NP) as antiandrogens. In this study, we report molecular mechanisms for the antiandrogenic action of BPA and NP. In the
A Soares et al.
Environment international, 34(7), 1033-1049 (2008-02-20)
Nonylphenol is a toxic xenobiotic compound classified as an endocrine disrupter capable of interfering with the hormonal system of numerous organisms. It originates principally from the degradation of nonylphenol ethoxylates which are widely used as industrial surfactants. Nonylphenol ethoxylates reach
C Uguz et al.
Andrologia, 47(8), 910-919 (2014-10-04)
The objective of this study was to determine the effects of nonylphenol (NP) on viability of ram and boar sperm in vitro. Ram or boar spermatozoa were exposed to 1, 10, 100, 250 and 500 μg NP ml(-1) for 1, 2, 3 or
Maurizio Forte et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 180, 412-419 (2019-05-21)
Estrogens play a role in the patho-physiology of the prostate. In the present work we studied the effects of nonylphenol (NP), a xenoestrogen, on human adenocarcinoma prostate cells (LNCaP). In order to understand molecular and cellular involvement, we observed the
Tomasz Janicki et al.
Bioresource technology, 200, 223-229 (2015-10-23)
Nonylphenol (NP), 4-tert-octylphenol (4-t-OP) and 4-cumylphenol (4-CP) are pollutants that are known as endocrine disruptors mainly due to their estrogen-mimicking activity. These phenolic substances are used in a wide range of industrial and commercial applications. In the present study, biodegradation