Fontos dokumentumok
8.07500
Sigma-Aldrich
n-Amyl alcohol
for synthesis
Szinonimák:
n-Amyl alcohol, 1-Pentanol, Pentyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
200-752-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2.04 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
300 °C (DIN 51794)
hatékonyság
3670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2306 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.6 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 47 °C
oldhatóság
22 g/L
sűrűség
0.815 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • A Compact and Smooth CH₃NH₃PbI₃ Film: Investigation of Solvent Sorts and Concentrations of CH₃NH₃I towards Highly Efficient Perovskite Solar Cells.: This article investigates the role of various solvents, including n-amyl alcohol, in producing highly efficient perovskite solar cells, contributing to advancements in solar energy technology (Chen et al., 2018).
  • A novel mechanism for red emission carbon dots: hydrogen bond dominated molecular states emission.: The study identifies the use of n-amyl alcohol in synthesizing red-emission carbon dots, elucidating a new mechanism dominated by hydrogen bonding and its potential applications in bioimaging and optoelectronics (Zhang et al., 2017).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.815
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup