Fontos dokumentumok
461091
4-Nitrobenzoic acid
98%
Szinonimák:
p-Nitrobenzoic acid
Teszt
98%
form
solid
mp
237-240 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- compound I (L = 4-nitrobenzoate and M = Mo)
- compound III (L = 4-nitrobenzoate and M2 = MoW)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)