Fontos dokumentumok
C89803
4-Cyanobenzoic acid
99%
Szinonimák:
Terephthalic acid mononitrile
Teszt
99%
form
liquid crystal
mp
219-221 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?