Merck
108510
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzoic acid
98%
Szinonimák:
p-Bromobenzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.02
Beilstein:
1906923
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
252-254 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 5%
H2O: slightly soluble (hot)
alcohol: slightly soluble
diethyl ether: slightly soluble
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Bromobenzoic acid was used to study the metabolic fate of 2-,3-and 4-bromo benzoic acids in rat hepatocytes incubation using high temperature liquid chromatography. It was used in bromine-specific detection of the metabolites of 2-,3-and 4-bromobenzoic acid in the urine and bile of rats by inductively coupled plasma mass spectrometry.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Berit Packert Jensen et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 19(4), 519-524 (2005-01-25)
Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) has been used to determine the rate and routes of excretion of bromine following the intraperitoneal administration (50 mg kg(-1)) of 2-, 3- and 4-bromobenzoic acids to male bile-duct-cannulated rats. Analysis of urine and
Quantification of the in vitro and in vivo metabolic fates of 2-, 3-and 4-bromobenzoic acids using high temperature LC coupled to ICP-MS and linear ion trap MS.
Smith CJ, et al.
Chromatographia, 67(9-10), 673-678 (2008)
Ved Vati Singh et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(2), 725-732 (2014-11-20)
The metastable tetragonal Cu2Se phase as nanoflakes has been synthesized for the first time by treating CuCl2 taken in a mixture (1:1) of 1-octadecene and oleylamine with H2N-(CH2)3-SePh dissolved in 1-octadecene. Powder X-ray diffraction (PXRD), HRTEM, SEM-EDX and XPS have