Fontos dokumentumok
135585
4-Chlorobenzoic acid
99%
Szinonimák:
4-CBA, p-Chlorobenzoic acid
Teszt
99%
form
powder
mp
238-241 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 1%, clear, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a ligand to synthesize luminescent lanthanide complexes for bio-labeling or fiber communication applications.
- To prepare organotin(IV) chlorobenzoates exhibiting anticorrosion properties.
- As a ligand to synthesize di-n-butyl(4-chlorobenzoxy)(4-chlorobenzohydroxamato)tin(IV).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
460.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
238 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?