Fontos dokumentumok
8.00646
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoic acid
for synthesis
Szinonimák:
4-Nitrobenzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
4-(NO2)C6H4COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-526-2
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥99.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
crystals
hatékonyság
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.1 (20 °C, 0.42 g/L in H2O, saturated solution)
mp
239-242 °C
sűrűség
1.61 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 239 °C
Melting range (upper value): ≤ 242 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2