Fontos dokumentumok
N27322
4-Nitrotoluene
99%
Szinonimák:
1-Methyl-4-nitrobenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5 mmHg ( 85 °C)
Teszt
99%
Forma
crystals
öngyulladási hőmérséklet
734 °F
bp
238 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
sűrűség
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
222.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?