Fontos dokumentumok
M3302
2-Mercaptobenzothiazole
97%
Szinonimák:
2-Benzothiazolethiol, MBT
Teszt
97%
mp
177-181 °C (lit.)
SMILES string
Sc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
It can also be used as a:
- Reference compound in photocatalytic activity tests under UV or visible light irradiation.
- Starting material for the synthesis of conjugates of 2-MBT for antitubercular activity studies.
- Starting material for the synthesis of 4-thiazolidinones.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
200 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)