Fontos dokumentumok
8.00645
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzoic acid
for synthesis
Szinonimák:
3-Nitrobenzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
3-(NO2)C6H4COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
204-508-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
crystals
öngyulladási hőmérséklet
490 °C
pH
3 (20 °C, 5 g/L in H2O, aqueous suspension)
mp
139-142 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 190 °C
oldhatóság
3 g/L
sűrűség
1.49 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • CO–CRYSTAL SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF PARACETAMOL AND 3–NITROBENZOIC ACID: This study focuses on the co-crystallization of paracetamol with 3-nitrobenzoic acid, providing insights into the structural dynamics of the resulting compound (PP Chahande, 2023).
  • Photocatalytic degradation of methylene blue dye and electrocatalytic water oxidation over copper (II) complex with mixed ligands: This study explores the use of a copper (II) complex with 3-nitrobenzoic acid in photocatalytic degradation and electrocatalytic water oxidation (M Jamil et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 139 °C
- upper value: ≤ 143 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
373.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
189.6 °C - Pensky-Martens closed cup