Merck
322806
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
98%
Szinonimák:
Octrizole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H25N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
323.43
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYAZLDLPUNDVAG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
UV absorber
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)