Fontos dokumentumok
85356
Silicon dioxide
granular, ≥99.9%
Szinonimák:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
Teszt
≥99.9%
form
granular
gyártó/kereskedő neve
Umicore Materials AG
törésmutató
n20/D 1.544 (lit.)
részecskeméret
0.2-0.7 mm
mp
1610 °C (lit.)
sűrűség
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Bioresorbable pressure sensors protected with thermally grown silicon dioxide for the monitoring of chronic diseases and healing processes: Discusses the development of bioresorbable pressure sensors using silicon dioxide, highlighting its potential in medical diagnostics and monitoring (J Shin et al., 2019, Nature).
- Solvent-assisted lipid bilayer formation on silicon dioxide and gold: This research investigates the interaction between lipid bilayers and silicon dioxide surfaces, useful in the development of biosensors and other biotechnological applications (SR Tabaei et al., 2014, ACS Publications).
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)