Merck
251127
Sigma-Aldrich
Bis(tributyltin)
95%
Szinonimák:
Hexabutyldistannane, Hexabutylditin
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2)3SnSn(CH2CH2CH2CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
580.11
Beilstein:
3605476
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.512 (lit.)
sűrűség
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.2Sn/c6*1-3-4-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Bis(tributyltin) is utilized in tin-carbon bond formation, desulfurization, and deoxygenation reactions.
Alkalmazás
Reagent used to stannylate aryl halides for subsequent Stille coupling. Also used in the radioiodination of styrlpyridines.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron, 63, 9465-9465 (2007)
Tetrahedron Letters, 29, 6893-6893 (1988)
Wenchao Qu et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(9), 2157-2165 (2007-04-07)
We report a series of radioiodinated styrylpyridines as single photon emission computed tomography probes for imaging Abeta plaques in the brain of patients with Alzheimer's disease (AD). In vitro binding showed that all of the styrylpyridines displayed very good binding
Hexabutyldistannane
Mitchell TN and Nikonov G
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)