Fontos dokumentumok
381276
Silica Inorganic Sorbent
120-140 mesh, 99.8%
Szinonimák:
Silica, fumed, Silica, Silicic anhydride, Silicon dioxide, Silicon dioxide amorphous
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Silica, 99.8%
grade
standard
Minőségi szint
Teszt
99.8%
Forma
powder
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
175-225 m2/g
Mátrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
0.011 μm
pórusméret
60 Å mean pore size
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
a. Quartz: = 1143K
b. Tridymite: 1143 - 1743K
c. Cristobalite: = 1743, over 1973K it forms amorphous vitreous silica glass.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.