Fontos dokumentumok
346713
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
98%
Szinonimák:
(1S)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (1S)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +25°, c = 5 in 1 M HCl
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
bp
104-110 °C/40 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H]1CCCC[C@@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSJXIUAHEKJCMH-WDSKDSINSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?