Fontos dokumentumok
346721
(1R,2R)-(−)-1,2-Diaminocyclohexane
98%
Szinonimák:
(1R)-trans-1,2-Cyclohexanediamine
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −25°, c = 5 in 1 M HCl
SMILES string
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Alkalmazás
- Chiral C2-symmetric diphenylphosphoramide and diphenylthiophosphoramide ligands by reacting with diphenylphosphinic chloride and diphenylthiophosphinic chloride, respectively.
- Bis-urea and the amino-thiourea ligands by reacting with isocyanates and isothiocyanates, respectively.
- Biologically active chiral palladium(II) and platinum(II) complexes.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)