Fontos dokumentumok
270016
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
99%
Szinonimák:
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.4 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.489 (lit.)
bp
79-81 °C/15 mmHg (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
sűrűség
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?