Merck
441686
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid
Szinonimák:
(m-Methoxyphenyl)boronic acid, 3-Methoxybenzeneboronic acid, m-Anisylboronic acid, m-Methoxybenzeneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.96
Beilstein:
2831223
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
mp
160-163 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLLGFYPSWCMUIV-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gözde Murat Saltan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 188, 372-381 (2017-08-02)
In an approach to develop efficient organic optoelectronic devices to be used in light-driven systems, a series of three thiophene linked benzimidazole conjugates were synthesized and characterized. The combination of two thiophene rings to a benzimidazole core decorated with different