Fontos dokumentumok
8.52321
Sigma-Aldrich
Fmoc-γ-azidohomoalanine
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-γ-azidohomoalanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H18N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
366.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
azide
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C19H18N4O4/c20-23-21-10-9-17(18(24)25)22-19(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLEZARXVEABQBI-KRWDZBQOSA-N
Általános leírás
A useful tool for the synthesis of branched, side-chain modified, cyclic peptides and peptide tools for click chemistry by Fmoc SPPS. The side-chain azido group is completely stable to piperidine and TFA, but can be readily converted to an amine on the solid phase or in solution by reduction with thiols [1] or phosphines [2,3].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] M. Meldal, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2531.
[2] J. T. Lundquist & J. C. Pelletier (2001) Org. Lett., 3, 781.
[3] N. Nepomniaschiy, et al. (2008) Org. Lett., 10, 5243.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Slide 1 of 1
1 of 1
Cikkek
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.