Fontos dokumentumok
417599
4-Methoxyphenylboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
(4-Methoxyphenyl)boric acid, (p-Methoxyphenyl)boronic acid, 4-Anisylboronic acid, 4-Methoxybenzeneboronic acid, p-Anisylboronic acid, p-Methoxybenzeneboronic acid
Teszt
≥95.0%
Forma
powder
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
- Pd-catalyzed direct arylation
- Highly effective synthesis using palladium-catalyzed arylation Suzuki-Miyaura cross-coupling in water
- Palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction
- Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence
- Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides
- Ruthenium catalyzed direct arylation
- Rh-catalyzed asymmetric conjugate addition
- Ligand-free copper-catalyzed coupling
Reagent used in Preparation of
- Palladium(II) thiocarboxamide complexes as Suzuki coupling catalyst
- Push-pull arylvinyldiazine chromophores with photophysical properties
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)