Merck
393614
Sigma-Aldrich
m-Tolylboronic acid
97%
Szinonimák:
3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, 3-Tolylboronic acid, m-Boronotoluene, m-Methylbenzeneboronic acid, m-Methylphenylboronic acid, m-Tolueneboronic acid, m-Tolyldihydroxyborane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)