Fontos dokumentumok
441643
3-Fluorophenylboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
(3-Fluorophenyl-1-yl)boronic acid, 3-Fluorobenzeneboronic acid, m-Fluorophenylboronic acid, m-fluoro-Benzeneboronic acid
Teszt
≥95.0%
mp
214-218 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
OB(O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?