Merck
714151
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-azido-Ala-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
(S)-3-Azido-2-(Fmoc-amino)propionic acid, Fmoc-3-azido-L-alanine
Méret kiválasztása
250 MG
128 000,00 Ft
128 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 MG
128 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H16N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
128 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Fmoc-β-azido-Ala-OH, ≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
lumps
optikai aktivitás
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
szennyeződések
15.3-16.5% nitrogen
60.1-62.5% carbon
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CN=[N+]=[N-])NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C18H16N4O4/c19-22-20-9-16(17(23)24)21-18(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZITYCUDVCWLHPG-INIZCTEOSA-N
Alkalmazás
Fmoc-β-azido-Ala-OH chloride is a general N-terminal protected reagent used in the solid phase peptide synthesis.[1] Azido group allows it to undergo copper-mediated click chemistry reactions.[2][3]
It can be used in:
  • Synthesis of α-N-acetylgalactosamine (α-GalNAc) linked antifreeze glycopeptides (AFGPs).[2]
  • Synthesis of stimuli-responsive multifunctional peptide gatekeepers for drug delivery applications.[4]
  • Synthesis of triazole-linked glycopeptides via Cu(I)-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition (CuAAC).[3]
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Triazole phosphohistidine analogues compatible with the Fmoc-strategy.
McAllister, Tom E and Webb, Michael E
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(20), 4043-4049 (2012)
Cu-catalyzed formation of triazole-linked glycoamino acids and application in chemoenzymatic peptide synthesis.
Kuijpers, Brian HM et al.
Organic Process Research & Development, 12(3), 503-511 (2008)
Stimuli-responsive conformational conversion of peptide gatekeepers for controlled release of guests from mesoporous silica nanocontainers.
Lee, Jeonghun et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(37), 12880-12883 (2014)
Synthesis of fish antifreeze neoglycopeptides using microwave-assisted ?click chemistry?.
Miller, Nicole et al.
Organic Letters, 11(11), 2409-2412 (2009)