Fontos dokumentumok
445231
2-Methoxyphenylboronic acid
95%
Szinonimák:
(2-Methoxyphenyl)boric acid, 2-Methoxybenzeneboronic acid, o-Anisylboronic acid, o-Methoxybenzeneboronic acid, o-Methoxyphenylboronic acid
Teszt
95%
form
solid
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?