Fontos dokumentumok
325104
3-Nitrophenylboronic acid
≥97%
Szinonimák:
3-Nitrobenzeneboronic acid, m-Nitrobenzeneboronic acid, m-Nitrophenylboronic acid, NSC 401539, NSC 59739
Teszt
≥97%
form
powder
mp
284-285 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
OB(O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6BNO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Copper-catalyzed arylation
- Palladium-catalyzed decarboxylative coupling
- Suzuki-Miyaura cross-coupling
- Oxidative carbocyclization / arylation
- Addition to arylpropargyl alcohols
Additionally used as a reactant for synthesizing biologically active molecules such as:
- Inhibitors of angiogenesis
- Biaryl-olefins with antiproliferative activities
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?