Merck
417521
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
(m-Chlorophenyl)boronic acid, 3-Chlorobenzeneboronic acid, m-Chlorobenzeneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
form
powder
mp
185-189 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
OB(O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • 1,4-conjugate addition reactions with ethenesulfonamides to form arylethanesulfonamides
  • Suzuki-Miyaura reactions with dibromotrifluoromethylbenzene
  • Cross-coupling reactions with diazoesters or potassium cyanate
  • Synthesis of biarylketones and phthalides
  • Synthesis of inhibitors including PDE4 inhibitors among others
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Junpei Miyake et al.
Science advances, 3(10), eaao0476-eaao0476 (2017-10-28)
Proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) are promising devices for clean power generation in automotive, stationary, and portable applications. Perfluorosulfonic acid (PFSA) ionomers (for example, Nafion) have been the benchmark PEMs; however, several problems, including high gas permeability, low thermal
Chao Zhao et al.
Nucleic acids research, 42(9), e81-e81 (2014-04-01)
The gene- or fragment-specific detection of newly recognized deoxyribonucleic acid (DNA) base 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) will provide insights into its critical functions in development and diseases, and is also important for screening 5hmC-rich genes as an indicator of epigenetic states, pathogenic