Merck
441627
Sigma-Aldrich
3-Bromophenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
3-Bromobenzeneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
mp
164-168 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
OB(O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BBrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in a variety of organic reactions including:
  • Oxidative cross coupling
  • Gold salt catalyzed homocoupling
  • 1,4-Addition reactions with α,β-unsaturated ketones
  • Enantioselective addition reactions
  • Suzuki-Miyaura coupling for synthesis of anthranilamide-protected arylboronic acids
  • C-H Functionalization of quinones
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
G K Surya Prakash et al.
Organic letters, 6(13), 2205-2207 (2004-06-18)
[reaction: see text] A mixture of nitrate salt and chlorotrimethylsilane is found to be an efficient regioselective nitrating agent for the ipso-nitration of arylboronic acids to produce the corresponding nitroarenes in moderate to excellent yields. High selectivity, simplicity, and convenience