Fontos dokumentumok
417580
4-Vinylphenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
(4-Ethenylphenyl)boronic acid, (p-Vinylphenyl)boronic acid, 4-Styrylboronic acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid, p-Vinylbenzeneboronic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder
mp
190-193 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)