Fontos dokumentumok
B75956
4-Bromophenylboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
(p-Bromophenyl)boronic acid, 4-Bromobenzeneboronic acid, 4-Bromophenylboric acid, p-Bromobenzeneboronic acid, p-Bromophenylboric acid, NSC 25407
Teszt
≥95.0%
95%
Forma
crystals
mp
284-288 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BBrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura cross-couplings
- Pd(II)-catalyzed diastereoselective conjugate additions
- Palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction of allylic esters with arylboronic acids
- Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence
- Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides
- Pd-catalyzed arylative cyclization of alkyne-tethered enals or enones via carbopalladation of alkynes
- Copper-catalyzed cross-couplings
Reagent used in Preparation of
- Gallate-based obovatol analogs with potential anti-tumor activity
- Protein modulators and enzymatic and kinase inhibitors
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?