Merck
445215
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenylboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
(o-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid, o-chloro-Benzeneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
form
solid
mp
92-102 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
OB(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)