Merck
473804
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylboronic acid
greener alternative
≥95.0%
Szinonimák:
o-Bromophenylboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
113 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
OB(O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BBrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Find details here.
Alkalmazás
Catalyzes the formation of amide bonds from amines and carboxylic acids.
Used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
Direct Amidation of Carboxylic Acids Catalyzed by ortho-Iodo Arylboronic Acids: Catalyst Optimization, Scope, and Preliminary Mechanistic Study Supporting a Peculiar Halogen Acceleration Effect
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yae In Cho et al.
Inorganic chemistry, 58(19), 12689-12699 (2019-09-10)
We report syntheses and H2 activation involving model complexes of mono-iron hydrogenase (Hmd) derived from acyl-containing pincer ligand precursors bearing thioether (CNS
Cikkek
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.