Fontos dokumentumok
417556
4-Fluorophenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
(4-Fluorophenyl)boric acid, (4-Fluorophenyl)dihydroxyborane, (4-Fluorophenyl)dihydroxyboron, (p-Fluorophenyl)boric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, p-Fluorobenzylboronic acid, p-Fluorophenylboronic acid, NSC 142683
Teszt
≥95%
form
powder
mp
262-265 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
OB(O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used as a reactant in:
- Suzuki coupling using microwave and triton B catalyst.
- Pd-catalyzed direct arylation of pyrazoles with phenylboronic acids.
- Mizoroki-Heck and Suzuki-Miyaura coupling reactions catalyzed by palladium nanoparticles.
- Cu-catalyzed Petasis reactions.
- Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence.
- Ruthenium catalyzed direct arylation.
- Rh-catalyzed asymmetric conjugate additions.
- Ligand-free copper-catalyzed coupling of nitro arenes with arylboronic acids.
- Regioselective arylation and alkynylation by Suzuki-Miyaura and Sonogashira cross-coupling reactions.
- Suzuki cross-coupling of tetrabromothiophene.
- Palladium-catalyzed addition to nitriles.
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?