Fontos dokumentumok
194395
1,3-Dibromobenzene
97%
Szinonimák:
1-Bromo-3-bromobenzene, m-Dibromobenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
8.16 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5 mmHg ( 66 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.608 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
sűrűség
1.952 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
200.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?