Fontos dokumentumok
439746
Lithium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium monoiodide
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
beads
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
446 °C (lit.)
sűrűség
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize polymer-based electrolytes for dye-sensitized solar cell(DSSC) application via solution casting method.
- Li2S-P2S5-LiI crystalline inorganic-organic hybrid electrolytes with high ionic conductivity via liquid-phase synthesis for all solid-state batteries.
- As a redox mediator for Lithium–oxygen (Li–O2) batteries. It can facilitate redox reactions by shuttling charge carriers between electrodes, enabling efficient energy conversion.
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent ionic conductivity at elevated temperature
- Good thermal stability
- Compatible with lithium-based battery materials.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.