Fontos dokumentumok
429457
Lithium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium monochloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.998% trace metals basis
form
beads
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
605 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- A molten salt electrolyte in Li-based liquid metal batteries. LiCl facilitates the transport of lithium ions between the electrodes during the battery′s charge and discharge cycles. LiCl, along with KCl, contributes to the ionic conductivity and stability of the molten salt electrolyte.
- A precursor material for the development of fluorine-substituted lithium chloride solid electrolytes for high-voltage solid-state lithium-ion batteries.
- A salt additive in the formulation of a gel electrolyte for quasi-solid dye-sensitized solar cells. LiCl enhances the ionic conductivity of the gel electrolyte, facilitating the movement of charges within the solar cell
- An additive in the development of a composite electron transport layer for N-I-P type monolithic perovskite/silicon tandem solar cells. It is added to the tin oxide (SnO2) precursor solution to passivate defects within the SnO2 layer and enhance the electron injection driving force at the interface between the electron transfer layer (ETL) and perovskite.
- Molten salts reactors as an coolant
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.