Fontos dokumentumok
429465
Lithium bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium monobromide
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
beads
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
550 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- An electrolyte additive for lithium-sulfur batteries to enhance their rate performance and cycling stability.
- To prepare poly (vinyl alcohol) (PVA) fibers. The addition of LiBr improves the mechanical properties of the polymer fibers.
- To fabricate a surface passivation layer for silicon solar cells to enhance photoluminescence intensity.
Jogi információk
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.