Merck
713066
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide
99%
Szinonimák:
BMIMI
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H15IN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.12
Beilstein:
5836286
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
99%
form
liquid
szennyeződések
≤0.5% water
anion nyomok
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
[I-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.HI/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XREPTGNZZKNFQZ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide is a room temperature ionic liquid (RTIL).
Alkalmazás
BMImI can be used as a non-volatile electrolyte in dye-sensitized photochemical cells. It can also be used as a stabilizer/promotor/reaction medium for the transition metal catalyzed biphasic oxidative cyclocarbonylation of β-aminoalcohols and 2-aminophenol to form the corresponding 2-oxazolidinones.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
433.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
223 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Direct HRTEM observation of ultrathin freestanding ionic liquid film on carbon nanotube grid
Chen, Shimou, et al.
ACS Nano, 5.6, 4902-4908 (2011)
Improved charge transport in dye-sensitized solar cells employing viscous non-volatile electrolytes
Kang, Soon Hyung, et al.
Electrochemical Communications, 10.9, 1326-1329 (2008)
Cluster structure of imidazolium salts in methanol controlled by the balance of interactions: Cation-anion, cation-solvent, and anion-solvent
Kitaoka, Satoshi, et al.
Analytical Sciences, 24.10, 1311-1314 (2008)
In situ low temperature polymerization of bismaleimide for gel-type electrolyte for dye-sensitized solar cells
Chen, Jian-Ging, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114.32, 13832-13837 (2010)
Theoretical and spectroscopic studies of 1-butyl-3-methylimidazolium iodide room temperature ionic liquid: Its differences with chloride and bromide derivatives.
Shukla M, et al.
Journal of Molecular Structure, 975(1), 349-356 (2010)